Läs mer
N-Stearoyl Phytosphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Stearoyl Phytosphingosine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1 |
| Formel vikt | 583.554 |