CAS RN 350797-56-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate, TRC
CAS: 350797-56-7 Molekylformel: C22H23N3O4 Molekylvikt (g/mol): 393.44 Synonym: 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-(2-nitropropyl)-1H-Indole-7-carbonitrile IUPAC-namn: 3-[7-cyano-5-(2-nitropropyl)-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate LEDER: CC(Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)[N+](=O)[O-]