Läs mer
3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate, TRC
Produktkod. 30364125
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364125 100 g
30362216 5 g
30353585 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC982035100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350797-56-7
Molekylformel C22H23N3O4
Molekylvikt (g/mol) 393.44
Synonym 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-(2-nitropropyl)-1H-Indole-7-carbonitrile
IUPAC-namn 3-[7-cyano-5-(2-nitropropyl)-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate
LEDER CC(Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O4/c1-16(25(27)28)12-17-13-19-8-10-24(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-29-22(26)18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12H2,1H3
Formel vikt 393.1689
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.