CAS RN 35089-25-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Cholestane-3Beta,5Alpha,6Alpha-triol, TRC
CAS: 35089-25-9 Molekylformel: C27H48O3 Molekylvikt (g/mol): 420.67 Synonym: 3beta-Hydroxycholestane-5alpha,6alpha-diol,(3beta,5alpha,6alpha)-Cholestane-3,5,6-triol IUPAC-namn: (3S,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6-triol LEDER: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C