accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2FFF

CAS RN 367-34-0

IUPAC Namn: 2,4,5-trifluoroaniline
Synonymer: 2,4,5-trifluoroaniline
Molekylvikt (g/mol): 147.1
Molekylär sammansättning: C6H4F3N
InChi Key: QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(F)=C(F)C=C1F
Procent renhet 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat