Läs mer
2,4,5-Trifluoroaniline, 98%
Produktkod. 11492778
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492778 25 g 25g
11482778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16765.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 367-34-0 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-34-0
Molekylformel C6H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 147.1
MDL-nummer MFCD00007649
InChI-nyckel QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenylamine, benzenamine, 2,4,5-trifluoro, pubchem2469, 2,4,5-triflouroaniline, 2,4,5-trifloro aniline, acmc-1cs4m, 2,4,5-trifluoro-aniline, 2,4,5-trifluoro aniline, ksc497k9p, 2,4,5-trifluoro-phenylamine
PubChem CID 94953
IUPAC-namn 2,4,5-trifluoroaniline
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trifluoroaniline
Smältpunkt 59°C to 63°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2085734
Formel vikt 147.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.