CAS RN 370-98-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
N-Methyl-p-tyramine, TRC
CAS: 370-98-9 Molekylformel: C9 H13 N O Molekylvikt (g/mol): 151.21 Synonym: 4-Hydroxy-N-methylphenethylamine,Methyl-4-tyramine,p-(2-(Methylamino)ethyl)phenol IUPAC-namn: 4-[2-(methylamino)ethyl]phenol LEDER: CNCCc1ccc(O)cc1