Läs mer
N-Methyl-p-tyramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyltyramine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-10-7-6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 151.0997 |