CAS RN 38072-53-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(Z)- Disperse Yellow 39, TRC
CAS: 38072-53-6 Molekylformel: C17H16N2O Molekylvikt (g/mol): 264.32 Synonym: (2Z)-2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,2-dihydro-3H-indol-3-one LEDER: CN(C)c1ccc(C=C2Nc3ccccc3C2=O)cc1