Learn More
(Z)- Disperse Yellow 39, TRC
Artikelnummer. 30179664
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30179664 250 mg -
30179446 2.5 g 2.5g
30179577 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD496035250MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38072-53-6
Molekylformel C17H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Synonym (2Z)-2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]methylene]-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
LEDER CN(C)c1ccc(C=C2Nc3ccccc3C2=O)cc1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material (Z)- Disperse Yellow 39
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O/c1-19(2)13-9-7-12(8-10-13)11-16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)18-16/h3-11,18H,1-2H3/b16-11+
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.