accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3828-49-7

CH3FF

CAS RN 3828-49-7

IUPAC Namn: 1,2-difluoro-3-methylbenzene
Synonymer: 1,2-difluoro-3-methylbenzene
Molekylvikt (g/mol): 128.12
Molekylär sammansättning: C7H6F2
InChi Key: ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(F)=C1F
Kokpunkt 
  • (2)
  • (3)
Procent renhet 
  • (2)
  • (3)
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)