CAS RN 38716-68-6
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine, TRC
CAS: 38716-68-6 Molekylformel: C8 H9 N O5 Molekylvikt (g/mol): 199.161 Synonym: N-[[5-(Hydroxymethyl)-2-furanyl]carbonyl]glycine,5-(hydroxymethyl)-promucuric Acid IUPAC-namn: 2-[[5-(hydroxymethyl)furan-2-carbonyl]amino]acetic acid LEDER: OCc1oc(cc1)C(=O)NCC(=O)O