Läs mer
5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5/c10-4-5-1-2-6(14-5)8(13)9-3-7(11)12/h1-2,10H,3-4H2,(H,9,13)(H,11,12) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 199.0481 |
| Frakt skick | Room Temperature |