accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOHO

CAS RN 38947-57-8

IUPAC Namn: 2,6-diphenylpyridine-4-carboxylic acid
Synonymer: 2,6-diphenylpyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol): 275.31
Molekylär sammansättning: C18H13NO2
InChi Key: PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat