Läs mer
2,6-Diphenylisonicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10726095 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10726095 5 g Glass bottle 5g
10597624 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726095 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 38947-57-8
Molekylformel C18H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 275.31
MDL-nummer MFCD00418438
InChI-nyckel PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diphenylisonicotinic acid, 2,6-diphenyl-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylicacid, 2,6-diphenyl, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-diphenyl, 2 6-diphenylisonicotinic acid 97
PubChem CID 3490694
IUPAC-namn 2,6-diphenylpyridine-4-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diphenylisonicotinic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 283°C to 286°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 275.3
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Diphenylisonicotinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.