accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 39878-87-0

ClNH2(R)ClOH

CAS RN 39878-87-0

IUPAC Namn: hydrogen (2R)-2-amino-2-phenylacetyl chloride chloride
Synonymer: hydrogen (2R)-2-amino-2-phenylacetyl chloride chloride
Molekylvikt (g/mol): 206.07
Molekylär sammansättning: C8H9Cl2NO
InChi Key: GVVFCAFBYHYGEE-OGFXRTJISA-N
SMILES: [H+].[Cl-].N[C@@H](C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (1)
  • (1)