accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOOH3CCl

CAS RN 3998-90-1

IUPAC Namn: methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Synonymer: methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol): 185.61
Molekylär sammansättning: C8H8ClNO2
InChi Key: BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(C)=NC(Cl)=C1
Kokpunkt 
  • (3)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat