accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40263-57-8

OHNI

CAS RN 40263-57-8

IUPAC Namn: 2-iodopyridin-3-ol
Synonymer: 2-iodopyridin-3-ol
Molekylvikt (g/mol): 221
Molekylär sammansättning: C5H4INO
InChi Key: HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CN=C1I
Molekylvikt (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Procent renhet 
  • (2)
  • (3)
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)