Läs mer
3-Hydroxy-2-iodopyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10881881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10881881
Brand: Thermo Scientific Acros 436390010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 40263-57-8
Molekylformel C5H4INO
Molekylvikt (g/mol) 220.99
InChI-nyckel HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
PubChem CID 97179
IUPAC-namn 2-iodopyridin-3-ol
LEDER C1=CC(=C(N=C1)I)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Hydroxy-2-iodopyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 191.4°C to 193.2°C
Färg Tan to White
Elementaranalys 26.08 to 28.25% C, 6.09 to 6.59% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodo-3-hydroxypyridine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.