CAS RN 465531-97-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
av
2
Resultat
1
2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC
CAS: 465531-97-9 Molekylformel: C5 H6 N6 Molekylvikt (g/mol): 150.14 Synonym: 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile,Dicyclanil-descyclopropyl,Descyclopropyldicyclanil IUPAC-namn: 2,4,6-triaminopyrimidine-5-carbonitrile LEDER: Nc1nc(N)c(C#N)c(N)n1