missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC

Produktkod. 30006967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006967 25 mg
30006581 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76722025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 465531-97-9
Molekylformel C5 H6 N6
Molekylvikt (g/mol) 150.14
Synonym 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, Dicyclanil-descyclopropyl, Descyclopropyldicyclanil
IUPAC-namn 2,4,6-triaminopyrimidine-5-carbonitrile
LEDER Nc1nc(N)c(C#N)c(N)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H6N6/c6-1-2-3(7)10-5(9)11-4(2)8/h(H6,7,8,9,10,11)
Formel vikt 150.0654
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.