accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3

CAS RN 49742-56-5

IUPAC Namn: methyl 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Synonymer: methyl 4'-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol): 226.28
Molekylär sammansättning: C15H14O2
InChi Key: NSUWJKRQGXBISO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C)C=C1

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat