accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HOOOHO

CAS RN 50930-79-5

IUPAC Namn: aniline; benzene-1,2-dicarboxylic acid
Synonymer: aniline; phthalic acid
Molekylvikt (g/mol): 259.26
Molekylär sammansättning: C14H13NO4
InChi Key: QGPZXNSBZMHHSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC=C1.OC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat