accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)ONH2NH2HClHCl

CAS RN 51127-08-3

IUPAC Namn: 2,6-diaminohexanamide dihydrochloride
Synonymer: 2,6-diaminohexanamide dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol): 218.12
Molekylär sammansättning: C6H17Cl2N3O
InChi Key: AIYVJLPYZQDCKV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.NCCCCC(N)C(N)=O
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)