missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-lysinamid dihydroklorid, MP Biomedicals™

Produktkod. 11457552 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457552 1 g 1g
11437552 100 mg 100mg
11447552 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11457552 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215528791

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 51127-08-3
Molekylformel C6H17Cl2N3O
Molekylvikt (g/mol) 218.12
MDL-nummer MFCD00058287
InChI-nyckel AIYVJLPYZQDCKV-XRIGFGBMSA-N
Synonym s-2,6-diaminohexanamide dihydrochloride, h-lys-nh2 2hcl, l-lysinamide dihydrochloride, h-lys-nh 2 hcl, lysine amide dihydrochloride, c6h15n3o.2hcl, h-lys-nh2 . 2 hcl
PubChem CID 20760365
IUPAC-namn (2S)-2,6-diaminohexanamid-dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(N)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Lysinamide Dihydrochloride
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.1
Fysisk form Fast
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.