accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOPOHOOOOHH2NOOCH3

CAS RN 51446-62-9

IUPAC Namn: 2-amino-3-({[2,3-bis(octadecanoyloxy)propoxy](hydroxy)phosphoryl}oxy)propanoic acid
Synonymer: 2-amino-3-{[2,3-bis(octadecanoyloxy)propoxy(hydroxy)phosphoryl]oxy}propanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 792.09
Molekylär sammansättning: C42H82NO10P
InChi Key: TZCPCKNHXULUIY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (1)
  • (1)