accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBrNOCH3

CAS RN 515848-62-1

IUPAC Namn: 3-bromo-5-methoxy-4-(propan-2-yloxy)benzonitrile
Synonymer: 3-bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 270.13
Molekylär sammansättning: C11H12BrNO2
InChi Key: DNCFZWKSHFLLGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(OC(C)C)C(Br)=CC(=C1)C#N
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat