missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11460120
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460120 1 g 1g
11450120 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11460120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50615.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 515848-62-1
Molekylformel C11H12BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 270.13
MDL-nummer MFCD02256549
InChI-nyckel DNCFZWKSHFLLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile, 3-bromo-5-methoxy-4-propan-2-yloxy benzonitrile, 3-bromo-5-methoxy-4-methylethoxy benzenecarbonitrile, acmc-20an8q, 3-bromo-4-isopropoxy-5-methoxy benzonitrile
PubChem CID 735529
IUPAC-namn 3-bromo-5-methoxy-4-propan-2-yloxybenzonitrile
LEDER COC1=C(OC(C)C)C(Br)=CC(=C1)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 270.13
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.