accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 53130-45-3

IUPAC Namn: 2,4-bis(trifluoromethyl)benzamide
Synonymer: 2,4-bis(trifluoromethyl)benzamide
Molekylvikt (g/mol): 257.14
Molekylär sammansättning: C9H5F6NO
InChi Key: UFXIIQGMMJQZPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat