missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide, 97+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11490967
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490967 1 g 1g
11400977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11490967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23366.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 53130-45-3
Molekylformel C9H5F6NO
Molekylvikt (g/mol) 257.135
MDL-nummer MFCD00083536
InChI-nyckel UFXIIQGMMJQZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzamide, acmc-1an7n, 2,4-bis trifluoromethyl benzamid, 4,6-bis-trifluoromethyl-benzamide, benzamide,2,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 2736099
IUPAC-namn 2,4-bis(trifluoromethyl)benzamide
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.14
Procent renhet ≥97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.