CAS RN 5330-48-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt, TRC
CAS: 5330-48-3 Molekylformel: C7 H5 O4 S . Na Molekylvikt (g/mol): 208.17 Synonym: m-Benzaldehydesulfonic Acid Sodium Salt,3-Formylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt,Sodium 3-Formylbenzenesulfonate; IUPAC-namn: sodium;3-formylbenzenesulfonate LEDER: [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(C=O)c1