Läs mer
3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Sulfobenzaldehyde Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4S.Na/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)12(9,10)11;/h1-5H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 207.9806 |