CAS RN 54840-57-2
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Diethyl Methyl-d3-malonate, TRC
CAS: 54840-57-2 Molekylformel: C8 2H3 H11 O4 Molekylvikt (g/mol): 177.21 IUPAC-namn: diethyl 2-(trideuteriomethyl)propanedioate LEDER: [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)C(=O)OCC