Läs mer
Diethyl Methyl-d3-malonate, TRC
Produktkod. 30379046
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379046 50 mg
30376050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44443250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54840-57-2
Molekylformel C8 2H3 H11 O4
Molekylvikt (g/mol) 177.21
IUPAC-namn diethyl 2-(trideuteriomethyl)propanedioate
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Methyl-d3-malonate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3
Formel vikt 177.108