accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClN

CAS RN 55877-79-7

IUPAC Namn: 5-chloro-2-methoxybenzonitrile
Synonymer: 5-chloro-2-methoxybenzonitrile
Molekylvikt (g/mol): 167.59
Molekylär sammansättning: C8H6ClNO
InChi Key: LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(Cl)C=C1)C#N

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat