Läs mer
5-Chloro-2-methoxybenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11412198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412198 5 g 5g
11402198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15185.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is employed as an intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55877-79-7
Molekylformel C8H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00052867
InChI-nyckel LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-cyanoanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3662, acmc-1avm0, ksc490q4j, 5-chloro-o-anisonitrile, lreabokklivxna-uhfffaoysa
PubChem CID 2800979
IUPAC-namn 5-chloro-2-methoxybenzonitrile
LEDER COC1=C(C=C(Cl)C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 3245801
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 167.6
Procent renhet 98%