CAS RN 56-59-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
Felypressin, MedChemExpress
MedChemExpress Felypressin (PLV-2) is a non-catecholamine vasoconstrictor and a vasopressin 1 agonist. Felypressin is widely used in dental procedures.