accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3HNOHNSOONHNH3C

CAS RN 56211-40-6

IUPAC Namn: 1-({4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl}sulfonyl)-3-(propan-2-yl)urea
Synonymer: torasemide luprac torasemida torsemide demadex torasemida [inn-spanish] torsemide preparation torsemide (substance) torasemide (product) torasemidum
Molekylvikt (g/mol): 348.42
Molekylär sammansättning: C16H20N4O3S
InChi Key: NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)C1=CN=CC=C1NC1=CC=CC(C)=C1
Certifikat och efterlevnad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kvalitet 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)