accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNFFFNH2N

CAS RN 5685-69-8

IUPAC Namn: 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazol-3-amine
Synonymer: 1-methyl-5-(trifluoromethyl)indazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol): 215.18
Molekylär sammansättning: C9H8F3N3
InChi Key: IRSFDHYOPSXICW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(N)C2=CC(=CC=C12)C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat