Läs mer
3-Amino-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10873571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10873571 1 g 1g
10577960 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10873571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5685-69-8
Molekylformel C9H8F3N3
Molekylvikt (g/mol) 215.18
MDL-nummer MFCD07777192
InChI-nyckel IRSFDHYOPSXICW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 1-methyl-5-trifluoromethyl indazol-3-amine, 1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino-5-trifluoromethyl-1-methyl-indazole, 3-amino-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 28875377
IUPAC-namn 1-methyl-5-(trifluoromethyl)indazol-3-amine
LEDER CN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Amino-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145°C to 147°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Amino-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.