accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONBrI

CAS RN 578007-66-6

IUPAC Namn: 5-bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
Synonymer: 5-bromo-3-iodo-2-methoxypyridine
Molekylvikt (g/mol): 313.92
Molekylär sammansättning: C6H5BrINO
InChi Key: ZKVDYKJRRHTPLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC=C(Br)C=C1I

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat