accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO

CAS RN 58101-60-3

IUPAC Namn: methyl cyclopent-3-ene-1-carboxylate
Synonymer: methyl cyclopent-3-ene-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol): 126.16
Molekylär sammansättning: C7H10O2
InChi Key: CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1CC=CC1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat