CAS RN 58594-45-9
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
(Z)-13-Octadecenal, TRC
CAS: 58594-45-9 Molekylformel: C18H34O Molekylvikt (g/mol): 266.46 Synonym: (13Z)-13-Octadecenal,cis-13-Octadecenal; IUPAC-namn: (Z)-octadec-13-enal LEDER: CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC=O