missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(Z)-13-Octadecenal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-13-Octadecenal |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h5-6,18H,2-4,7-17H2,1H3/b6-5- |
| Formel vikt | 266.261 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?