CAS RN 59820-43-8
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol, TRC
CAS: 59820-43-8 Molekylformel: C10H14N2O5 Molekylvikt (g/mol): 242.23 LEDER: OCCNc1ccc(cc1OCCO)[N+](=O)[O-]