Läs mer
N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O5/c13-4-3-11-9-2-1-8(12(15)16)7-10(9)17-6-5-14/h1-2,7,11,13-14H,3-6H2 |
| Formel vikt | 242.0903 |