accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6191-71-5

CH3OH(Z)

CAS RN 6191-71-5

IUPAC Namn: (4Z)-hept-4-en-1-ol
Synonymer: (4Z)-hept-4-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol): 114.19
Molekylär sammansättning: C7H14O
InChi Key: CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
SMILES: CC\C=C/CCCO
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)