CAS RN 6232-91-3
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
2-Amino-5-methoxybenzimidazole, TRC
CAS: 6232-91-3 Molekylformel: C8H9N3O Molekylvikt (g/mol): 163.18 Synonym: 5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-amine,5-Methoxy-2-aminobenzimidazole,5-Methoxybenzimidazole-2-amine,6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-amine IUPAC-namn: 6-methoxy-1H-benzimidazol-2-amine LEDER: COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N)N2