missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-5-methoxybenzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-5-methoxybenzimidazole |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O/c1-12-5-2-3-6-7(4-5)11-8(9)10-6/h2-4H,1H3,(H3,9,10,11) |
| Formel vikt | 163.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?