accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHNNN

CAS RN 63857-90-9

IUPAC Namn: 2-(2-methylphenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Synonymer: 2-(2-methylphenyl)-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Molekylvikt (g/mol): 208.22
Molekylär sammansättning: C12H8N4
InChi Key: NQLCQVAWPMBQAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC=C1C1=NC(C#N)=C(N1)C#N
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat